Perfluorheptan (Isomerengemisch)

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: Hexadecafluorheptan

007045-25G 007045-100G 007045-500G
FLUO007045-25GEA 97.2 EUR
FLUO007045-25G FLUO007045-100G FLUO007045-500G
Perfluorheptan (Isomerengemisch)
Perfluorheptan (Isomerengemisch)
Formel: C₇F₁₆
Molecular Weight: 388.05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040339
CAS-Nummer: 335-57-9
EINECS: 206-392-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR