1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol
Lieferant: FLUOROCHEM
007047-5G 007047-25G
FLUO007047-5GEA 0 EUR
FLUO007047-5G FLUO007047-25G
1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol
1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol
Formel: C₇H₃F₁₃O
MDL: MFCD00042433
CAS-Nummer: 375-82-6
EINECS: 206-796-8