1H,1H-Heneicosafluor-1-undecanol
Lieferant: FLUOROCHEM
007176-5G 007176-25G
FLUO007176-5GEA 0 EUR
FLUO007176-5G FLUO007176-25G
1H,1H-Heneicosafluor-1-undecanol
1H,1H-Heneicosafluor-1-undecanol
Formel: C₁₁H₃F₂₁O
MDL: MFCD00153269
CAS-Nummer: 307-46-0