2-Brom-5-fluor-4-methylanilin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-Brom-5-fluor-p-toluidin
FL13241.POR 013241-1G 013241-5G
CHMPFL13241.POREA 0 EUR
CHMPFL13241.POR FLUO013241-1G FLUO013241-5G
2-Brom-5-fluor-4-methylanilin
2-Brom-5-fluor-4-methylanilin
Formel: C₇H₇BrFN
Molecular Weight: 204.04 g/mol
MDL: MFCD00142871
CAS-Nummer: 202865-78-9