2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
Lieferant: CHEMPUR
FL13770.POR 013770-1G 013770-5G
CHMPFL13770.POREA 0 EUR
CHMPFL13770.POR FLUO013770-1G FLUO013770-5G
2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
2-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
Formel: C₈H₄BrF₆N
MDL: MFCD00134419
CAS-Nummer: 174824-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III