ω-Brom-4-methoxyacetophenon

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: Brommethyl-p-methoxyphenylketon, α-Brom-4-methoxyacetophenon, 2-Brom-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-on, 2-Brom-4'-methoxyacetophenon, 4-Methoxyphenacylbromid

018070-5G 018070-25G
FLUO018070-5GEA 39.9 EUR
FLUO018070-5G FLUO018070-25G
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000201
CAS-Nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR