4'-Phenoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: p-Phenoxyacetophenon, 4-Phenoxy-1-acetylbenzol, 1-(4-Phenoxyphenyl)ethanon
018943-100G 018943-25G
FLUO018943-100GEA 195 EUR
FLUO018943-100G FLUO018943-25G
4'-Phenoxyacetophenon
4'-Phenoxyacetophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C (0,03 mmHg)
Schmelzpunkt: 56 °C
MDL: MFCD00008744
CAS-Nummer: 5031-78-7