1-Acetylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Acetyl-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
157864-100G 157864-25G
SIAL157864-100GEA 116 EUR
SIAL157864-100G SIAL157864-25G
1-Acetylimidazol, Sigma-Aldrich®
1-Acetylimidazol
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,12 g/mol
MDL: MFCD00005287
CAS-Nummer: 2466-76-4
EINECS: 219-577-7