Cobalt(II)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
216135-125G 216135-25G 216135-5G
SIAL216135-125GEA 625 EUR
SIAL216135-125G SIAL216135-25G SIAL216135-5G
Cobalt(II)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) thiocyanate
Formel: C₂CoN₂S₂
Dichte: 1,955 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00010937
CAS-Nummer: 3017-60-5
EINECS: 221-156-8