1-(Trimethylsilyl)-1-propin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1-Propinyl)trimethylsilan
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL244481-5GEA 123 EUR
SIAL244481-5G SIAL244481-25G
1-(Trimethylsilyl)-1-propin, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)-1-propin
Formel: C₆H₁₂Si
Molecular Weight: 112,25 g/mol
Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,759 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009271
CAS-Nummer: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5