1,4-Pentadien-3-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Hydroxy-1,4-pentadien, Penta-1,4-dien-3-ol
324663-25G 324663-5G
SIAL324663-25GEA 362 EUR
SIAL324663-25G SIAL324663-5G
1,4-Pentadien-3-ol, Sigma-Aldrich®
1,4-Pentadien-3-ol
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
MDL: MFCD00008633
CAS-Nummer: 922-65-6
EINECS: 213-080-9
UN: 1987
ADR: 3,III