Perfluor-tert-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
331023-1G 331023-5G
SIAL331023-1GEA 41.2 EUR
SIAL331023-1G SIAL331023-5G
Perfluor-tert-butanol, Sigma-Aldrich®
Perfluor-tert-butanol
Formel: C₄HF₉O
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,693 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042092
CAS-Nummer: 2378-02-1
EINECS: 219-157-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II