Perfluorheptansäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tridecafluorheptansäure, Perfluorönanthsäure, Tridecafluorönanthsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

342041-25G 342041-5G
SIAL342041-25GEA 153 EUR
SIAL342041-25G SIAL342041-5G
Perfluorheptansäure, Sigma-Aldrich®
Perfluorheptansäure
Formel: C₇HF₁₃O₂
Molecular Weight: 364,06 g/mol
MDL: MFCD00039604
CAS-Nummer: 375-85-9
EINECS: 206-798-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR