1-Butylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Butyl-1H-imidazol, N-Butylimidazol, 1-Butyl-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
348414-100G
348414-25G
SIAL348414-100GEA
104
EUR
SIAL348414-100G
SIAL348414-25G
1-Butylimidazol, Sigma-Aldrich®
1-Butylimidazole
Formel:
C₇H₁₂N₂ Molecular Weight: 124,19 g/mol |
MDL:
MFCD00042753 CAS-Nummer: 4316-42-1 EINECS: 224-335-9 UN: 2690 ADR: 6.1,II |