1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluor-1-octanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
370533-25G 370533-5G
SIAL370533-25GEA 164 EUR
SIAL370533-25G SIAL370533-5G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol
Formel: C₈H₅F₁₃O
Molecular Weight: 364,11 g/mol
MDL: MFCD00042143
CAS-Nummer: 647-42-7
EINECS: 211-477-1