3-(Trimethylsilyl)propiolsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Trimethylsilyl)acetylencarbonsäure, 3-(Trimethylsilyl)propinsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
403482-1G
403482-5G
SIAL403482-1GEA
58.2
EUR
SIAL403482-1G
SIAL403482-5G
3-(Trimethylsilyl)propiolsäure, Sigma-Aldrich®
3-(Trimethylsilyl)propiolsäure
Formel:
C₆H₁₀O₂Si Molecular Weight: 142,23 g/mol |
MDL:
MFCD00190216 CAS-Nummer: 5683-31-8 |