2,4-Hexadien (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hexa-2,4-dien
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
479861-10G
479861-1G
479861-5G
SIAL479861-10GEA
262
EUR
SIAL479861-10G
SIAL479861-1G
SIAL479861-5G
2,4-Hexadien (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
2,4-Hexadien (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₁₀ Molecular Weight: 82.15 g/mol Siedepunkt: 82 Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 0.7156 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009297 CAS-Nummer: 592-46-1 EINECS: 209-757-3 UN: 2458 ADR: 3 II |