Cobalt(II)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cobaltdithiocyanat, Cobalt(II)rhodanid, Cobaltdirhodanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
497274-25G 497274-5G
SIAL497274-25GEA 725 EUR
SIAL497274-25G SIAL497274-5G
Cobalt(II)thiocyanat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) thiocyanate
Formel: C₂CoN₂S₂
Dichte: 1,955 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00010937
CAS-Nummer: 3017-60-5
EINECS: 221-156-8