1H,1H,2H,2H-Heptadecafluor-1-decanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
532789-25G
532789-5G
SIAL532789-25GEA
153
EUR
SIAL532789-25G
SIAL532789-5G
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluor-1-decanol, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluor-1-decanol
Formel:
C₁₀H₅F₁₇O |
MDL:
MFCD00039544 CAS-Nummer: 678-39-7 EINECS: 211-648-0 |