ω-Brom-3-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Brom-3'-hydroxyacetophenon, α-Brom-3-hydroxyacetophenon, 2-Brom-1-(3-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 3-Hydroxyphenacylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594709-1G
594709-5G
SIAL594709-1GEA
112
EUR
SIAL594709-1G
SIAL594709-5G
ω-Brom-3-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-3-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD05664326 CAS-Nummer: 2491-37-4 |