ω-Brom-2-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxyphenacylbromid, 2-Brom-2'-hydroxyacetophenon, α-Brom-2-hydroxyacetophenon, 2-Brom-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
594938-1G
594938-5G
SIAL594938-1GEA
0
EUR
SIAL594938-1G
SIAL594938-5G
ω-Brom-2-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-2-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD01727570 CAS-Nummer: 2491-36-3 UN: 3263 ADR: 8,II |