3'-Chlor-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)ethan-1-on, 1-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)ethanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
648809-1G
648809-5G
SIAL648809-1GEA
39.6
EUR
SIAL648809-1G
SIAL648809-5G
3'-Chlor-4'-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Chlor-4'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,62 g/mol |
MDL:
MFCD04973413 CAS-Nummer: 37612-52-5 |