3-Chlor-1-phenyl-1-propin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(3-Chlor-1-propinyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
664960-25G
664960-5G
SIAL664960-25GEA
311
EUR
SIAL664960-25G
SIAL664960-5G
3-Chlor-1-phenyl-1-propin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-1-phenyl-1-propin
Formel:
C₉H₇Cl Molecular Weight: 150.61 g/mol |
MDL:
MFCD06411085 CAS-Nummer: 3355-31-5 |