2-Brom-4-fluor-6-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Brom-4-fluor-o-toluidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
669369-10G
669369-1G
SIAL669369-10GEA
108
EUR
SIAL669369-10G
SIAL669369-1G
2-Brom-4-fluor-6-methylanilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-fluor-6-methylanilin
Formel:
C₇H₇BrFN Molecular Weight: 204.04 g/mol |
MDL:
MFCD01861196 CAS-Nummer: 202865-77-8 |