Kalium(brommethyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(Brommethyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
681342-1G
681342-5G
SIAL681342-1GEA
66.6
EUR
SIAL681342-1G
SIAL681342-5G
Kalium(brommethyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Kalium(brommethyl)trifluoroborat
Formel:
CH₂BBrF₃K Molecular Weight: 200,83 g/mol |
MDL:
MFCD09265154 CAS-Nummer: 888711-44-2 |