Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Iodphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706108-1G 706108-5G
SIAL706108-1GEA 88.8 EUR
SIAL706108-1G SIAL706108-5G
Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Kalium(4-iodphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₄BF₃IK
Molecular Weight: 309,91 g/mol
MDL: MFCD09800738
CAS-Nummer: 912350-00-6