trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans,trans-DPB, trans,trans-Bistyryl, trans,trans-PPB
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D206008-25G D206008-5G
SIALD206008-25GEA 116 EUR
SIALD206008-25G SIALD206008-5G
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien, Sigma-Aldrich®
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadien
Formel: C₁₆H₁₄
Molecular Weight: 206,29 g/mol
MDL: MFCD00004791
CAS-Nummer: 538-81-8