1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluoracetaldehyd-Ethylhalbacetal, Trifluoracetaldehydethylhemiacetal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T62006-25G T62006-5G
SIALT62006-25GEA 110 EUR
SIALT62006-25G SIALT62006-5G
1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol, Sigma-Aldrich®
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₄H₇F₃O₂
Molecular Weight: 144.09 g/mol
MDL: MFCD00000441
CAS-Nummer: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3 III