Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolat
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: 3-(Trimethylsilyl)popiolsäureethylester, 3-(Trimethylsilyl)-2-propinsäureethylester, 3-(Trimethylsilyl)propinsäureethylester
SILS08905.5 SILS08905.25
SILNSILS08905.5EA 0 EUR
SILNSILS08905.5 SILNSILS08905.25
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolat
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolat
Formel: C₈H₁₄O₂Si
MDL: MFCD00074886
CAS-Nummer: 16205-84-8