Trimethylsilylpropiolat
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: Trimethylsilylacetylencarboxylat, Propinsäure(trimethylsilyl)ester, Acetylencarbonsäure(trimethylsilyl)ester, Propiolsäure(trimethylsilyl)ester, 2-Propinsäure(trimethylsilyl)ester
SILS20130.1 SILS20130.5
SILNSILS20130.1EA 0 EUR
SILNSILS20130.1 SILNSILS20130.5
Trimethylsilylpropiolat
Trimethylsilylpropiolat
Formel: C₆H₁₀O₂Si
Molecular Weight: 142,23 g/mol
CAS-Nummer: 19232-22-5