1-(Trimethylsilyl)-1-propin
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS20225.5 SILS20225.25
SILNSILS20225.5EA 0 EUR
SILNSILS20225.5 SILNSILS20225.25
1-(Trimethylsilyl)-1-propin
1-(Trimethylsilyl)-1-propin
Formel: C₆H₁₂Si
Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,759 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009271
CAS-Nummer: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5