Propargyltrimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
(2-Propinyl)trimethylsilan, 3-(Trimethylsilyl)propin
SILS20227.5
SILS20227.25
SILNSILS20227.5EA
0
EUR
SILNSILS20227.5
SILNSILS20227.25
Propargyltrimethylsilan
Propargyltrimethylsilan
Formel:
C₆H₁₂Si Molecular Weight: 112,25 g/mol |
MDL:
MFCD00042922 CAS-Nummer: 13361-64-3 EINECS: 236-427-6 |