2-Biphenylyl(dicyclohexyl)phosphin, weiße Kristalle
Lieferant: ABCR
Synonyme:
(2-Biphenyl)dicyclohexylphosphin
S15-1140.0002
AB130655.0010
ABCRS15-1140.0002EA
0
EUR
ABCRS15-1140.0002
ABCRAB130655.0010
2-Biphenylyl(dicyclohexyl)phosphin, weiße Kristalle
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl
Formel:
C₂₄H₃₁P Molecular Weight: 350,48 g/mol |
MDL:
MFCD01862441 CAS-Nummer: 247940-06-3 |