n-Pentadecan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Pentadecane, Pentadecane
129822500 129820250 129820010
ACRO129822500EA 178 EUR
ACRO129822500 ACRO129820250 ACRO129820010
n-Pentadecan 99%
n-Pentadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Molecular Weight: 212.42 g/mol
Siedepunkt: 271
Schmelzpunkt: 9.9 °C
Dichte: 0.773 g/cm³
Flammpunkt: 132
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008990
CAS-Nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4305 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure