n-Pentadecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Pentadecane, Pentadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20953.0050 8.20953.0010
8.20953.0050EA 60 EUR
8.20953.0050 8.20953.0010
n-Pentadecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
n-Pentadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Molecular Weight: 212.42 g/mol
Siedepunkt: 271
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 0.768 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008990
CAS-Nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 10 °C
Molar Mass 212.41 g/mol
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 132 °C
Explosion Limit 0.45 - 6.5 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)