n-Tetradecan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetradecane
174131000 174135000 174130025
ACRO174131000EA 57.2 EUR
ACRO174131000 ACRO174135000 ACRO174130025
n-Tetradecan 99%
n-Tetradecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Molecular Weight: 198,39 g/mol
Siedepunkt: 252…254 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 5,8 °C
Dichte: 0,767 g/cm³
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008986
CAS-Nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %