n-Tetradecan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetradecane
30809.14
30809.22
30809.36
30809.14EA
34.4
EUR
30809.14
30809.22
30809.36
n-Tetradecan ≥99%
n-Tetradecan
Purity: 99+%
CAS No.: 629-59-4
Molecular Formula: C14H30
Formula Weight: 198.39
Flash Point: 99°(211°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.763
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: 6°
Boiling Point: 252-254°
MDL No.: MFCD00008986
Formel:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Molecular Weight: 198,39 g/mol Siedepunkt: 252…254 °C Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 0,763 Flammpunkt: 99 °C (211 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008986 CAS-Nummer: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |