n-Tetradecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetradecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14767.0050
8.14767.0250
8.14767.0050EA
27.7
EUR
8.14767.0050
8.14767.0250
n-Tetradecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
n-Tetradecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Molecular Weight: 198,39 g/mol Siedepunkt: 253,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 0,7628 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 102 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008986 CAS-Nummer: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Melting Point | 6 °C |
Molar Mass | 198.39 g/mol |
Boiling Point | 254 °C |
Vapor Pressure | 1.55 Pa (25 °C) |
Flash Point | 102 °C |
Explosion Limit | 0.5 - 6.5 %(V) |
Density | 0.76 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 202 °C |
Viscosity Kinematic | 3 mm2/s (40 °C) |