n-Tetradecan, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetradecane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

87139-25ML 87139-5ML
87139-25MLEA 477 EUR
87139-25ML 87139-5ML
n-Tetradecan, Supelco®
n-Tetradecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Molecular Weight: 198,39 g/mol
Siedepunkt: 253,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008986
CAS-Nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c124cfa995e1ef65c776d85169de44fe2aff9d56&vid=e119c3b067c5fc1d87f9d9593cc3fb62303f39b0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR