n-Tetradecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetradecane
87140-250ML
87140-50ML
SIAL87140-250MLEA
116
EUR
SIAL87140-250ML
SIAL87140-50ML
n-Tetradecan, Sigma-Aldrich®
n-Tetradecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Molecular Weight: 198,39 g/mol Siedepunkt: 253,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 6 °C Dichte: 0,7628 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 102 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008986 CAS-Nummer: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...