n-Triacontan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
90270-1G
90270-250MG
90270-1GEA
256
EUR
90270-1G
90270-250MG
n-Triacontan, Supelco®
n-Triacontane
Formel:
H₃C(CH₂)₂₈CH₃ Siedepunkt: 449,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 65…67 °C Dichte: 0,7797 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009410 CAS-Nummer: 638-68-6 EINECS: 211-349-5 |