n-Tridecan, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
91490-5ML
91490-50ML
91490-5MLEA
120
EUR
91490-5ML
91490-50ML
n-Tridecan, Supelco®
n-Tridecan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃ Siedepunkt: 235,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –5,5 °C Dichte: 0,7564 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008979 CAS-Nummer: 629-50-5 EINECS: 211-093-4 UN: 3295 ADR: 3,III |