n-Undecan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
140661000 140665000 140660025 140660100
ACRO140661000EA 69.6 EUR
ACRO140661000 ACRO140665000 ACRO140660025 ACRO140660100
n-Undecan 99%
n-Undecan
Formel: H₃C(CH₂)₉CH₃
Siedepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 0,74 g/cm³
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008959
CAS-Nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %