n-Undecan 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: n-Hendecan
31807.18 31807.30
31807.18EA 52.5 EUR
31807.18 31807.30
n-Undecan 99
n-Undecan
Purity: 99% CAS No.: 1120-21-4 Molecular Formula: C11H24 Formula Weight: 156.30 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 0.74 Refractive Index: 1.4173 Appearance: Colourless Odour: Mild Melting Point: -26° Boiling Point: 196° UN No.: 2330 MDL No.: MFCD00008959
Formel: H₃C(CH₂)₉CH₃
Molecular Weight: 156.31 g/mol
Siedepunkt: 196 °C
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 0.74
Flammpunkt: 60 °C (140 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008959
CAS-Nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3 III