n-Undecan zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
n-Hendecan
MQ200
8.18629.0100
8.18629.0500
8.18629.0050
8.18629.0100EA
68.6
EUR
8.18629.0100
8.18629.0500
8.18629.0050
n-Undecan zS, Sigma-Aldrich®
n-Undecan
Formel:
H₃C(CH₂)₉CH₃ Molecular Weight: 156.31 g/mol Siedepunkt: 196 Schmelzpunkt: –26.7 °C Dichte: 0.7416 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008959 CAS-Nummer: 1120-21-4 EINECS: 214-300-6 UN: 2330 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | -26 °C |
Molar Mass | 156.31 g/mol |
Boiling Point | 195 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 60 °C |
Explosion Limit | 0.6 - 6.5 %(V) |
Density | 0.74 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 220 °C |
Viscosity Kinematic |