1,2-Dibrom-2-methylpropan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
406490050 406490250 406492500
ACRO406490050EA 24.8 EUR
ACRO406490050 ACRO406490250 ACRO406492500
1,2-Dibrom-2-methylpropan 98%
1,2-Dibrom-2-methylpropan
Formel: C₄H₈Br₂
Molecular Weight: 215.92 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -70.1
Dichte: 1.79 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000126
CAS-Nummer: 594-34-3
EINECS: 209-835-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5083 to 1.5103 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %