Pentaerythrityltetrabromid

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide

BTB10774.250 BTB10774.1
CHMPBTB10774.250EA 0 EUR
CHMPBTB10774.250 MAYBBTB10774.1
Pentaerythrityltetrabromid
Pentaerythrityltetrabromid
Formel: C₅H₈Br₄
Molecular Weight: 387,73 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163 °C
Dichte: 2,796 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000210
CAS-Nummer: 3229-00-3
EINECS: 221-764-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR