Neopentylbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Dimethyl-1-propylbromid, 1-Brom-2,2-dimethylpropan
L03579.06 L03579.14
L03579.06EA 65.5 EUR
L03579.06 L03579.14
Neopentylbromid ≥98%
Neopentylbromid
Purity: 98% CAS No.: 630-17-1 Molecular Formula: (CH3)3CCH2Br Formula Weight: 151.05 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 104-106° Beilstein Reference: 1730989 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000209
Formel: C₅H₁₁Br
Molecular Weight: 151,05 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C
Dichte: 1,195
Flammpunkt: 6 °C (42 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000209
CAS-Nummer: 630-17-1
EINECS: 211-132-5
UN: 1993
ADR: 3,II