1-Brom-2-methylpropan 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Isobutylbromid
168835000 168830025 168831000
ACRO168835000EA 97.1 EUR
ACRO168835000 ACRO168830025 ACRO168831000
1-Brom-2-methylpropan 98+%
1-Brom-2-methylpropan
Formel: C₄H₉Br
Molecular Weight: 137.02 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –119 °C
Dichte: 1.26 g/cm³
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000217
CAS-Nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05152
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %