1-Brom-2-methylpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isobutylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01549.0250
8.01549.1000
8.01549.0250EA
35.4
EUR
8.01549.0250
8.01549.1000
1-Brom-2-methylpropan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-methylpropan
Formel:
C₄H₉Br Molecular Weight: 137.02 g/mol Siedepunkt: 91 Schmelzpunkt: –118 °C Dichte: 1.265 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000217 CAS-Nummer: 78-77-3 EINECS: 201-141-2 UN: 2342 ADR: 3 II Merck Index: 13,05152 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | -118 °C |
Molar Mass | 137.01 g/mol |
Boiling Point | 92 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 41 hPa (20 °C) |
Flash Point | 19 °C |
Refractive Index | 1.435 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.26 g/cm3 (20 °C) |